Learn More
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10380424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; Glass bottle
Código de producto.
10380424 25g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10380424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
CAS 4455-77-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C14H15O2P
Número MDL MFCD00015451
Cantidad 25g
Sinónimo methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
Clave InChI OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzene
Peso molecular (g/mol) 246.24
PubChem CID 78203
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.