Learn More
[(metoximetoxi)metil]tributilestannano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane |
| CAS | 100045-83-8 |
| Fórmula molecular | C15H34O2Sn |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC |
| Nombre IUPAC | tributil(metoximetoximetil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 365.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1581 |