Learn More
Tocris Bioscience™ Methoxyluteolin
Código de producto. 18735416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18735416 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18735416 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7320/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inhibitor of pro-inflammatory mediator release from mast cells
Methoxyluteolin inhibits release of pro-inflammatory mediators from mast cells and decreases gene expression and release of TNF, VEGF and IL-8/CXCL8. The product also significantly inhibits IL-33 stimulated expression and release of CCL5 and CCL2. Methoxyluteolin pretreatment of LAD2 mast cells decreases gene expression of TNF, CXCL8 and VEGF in response to neurotensin or substance P via mTOR activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4 H-1-benzopyran-4-one
CAS 855-97-0
Cantidad 50 mg
Objetivo Cytokine Compounds
Fórmula molecular C19H18O6
Pureza 0.98
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.