Learn More
Clorhidrato de metoxilamina, TRC
Código de producto. 30470805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470805 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30470805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2627201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Fórmula molecular C H5 N O . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CON
Nombre IUPAC O-metilhidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 83.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0138