Learn More
Clorhidrato de metoxilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469466 25 g 25 g
11459466 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19188.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Methoxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of O-methyl oximes from aldehydes. It is orally bioavailable small molecule inhibitor with potential adjuvant activity. It is also used as internal standard for prostaglandin assays by gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de metoxilamina se utiliza como reactivo en la preparación de oximas de o-metilo a partir de aldehídos. Se trata de inhibidor biodisponible por vía oral de moléculas pequeñas con actividad adyuvante potencial. También se utiliza como estándar interno para ensayos de prostaglandinas mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-56-6
Fórmula molecular CH6ClNO
Peso molecular (g/mol) 83.515
Número MDL MFCD00012951
Clave InChI XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
Nombre IUPAC O-metilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES CON.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxylamine hydrochloride
Punto de fusión ∼148°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3589723
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5989
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.52
Porcentaje de pureza ≥98%