Learn More
Clorhidrato de metoxilamina, solución acuosa al 25-30 %., Thermo Scientific™
Código de producto. 11398145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398145 100 g 100 g
11388145 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08415.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de metoxiamina se utilizó como reactivo en la preparación de oximas de O-metil y también en la síntesis de oximas de O-metil a partir de aldehídos2 o cetonas. También se aplica como patrón interno para ensayos de prostaglandinas mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-56-6
Fórmula molecular CH6ClNO
Peso molecular (g/mol) 83.515
Número MDL MFCD00012951
Clave InChI XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
Nombre IUPAC O-metilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES CON.Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methoxylamine hydrochloride
Densidad 1.1
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 3589723
Índice Merck 14,5989
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 30% aq. Soln.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.