Learn More
Clorhidrato de Metoxil-d3-amina, TRC
Código de producto. 30476175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476175 250 mg 250 miligramos
30469557 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262722250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110220-55-8
Fórmula molecular C 2H3 H2 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 86.54
Sinónimo Hydroxylamine, O-(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), (Aminooxy)methane-d3 hydrochloride, Hydroxylamine methyl-d3 ether hydrochloride, Methoxy-d3-amine hydrochloride, Methoxylamine-d3 hydrochloride, Methoxyl-d3-amine hydrochloride, N-Methoxylamine-d3 hydrochloride, O-(Methyl-d3)hydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine-D3 hydrochloride
Nombre IUPAC O-(trideuteriometil)hidroxilamina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])ON
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyl-d3-amine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0326