Learn More
Clorhidrato de metoxil-d3-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxyl-d3-amine Hydrochloride |
| CAS | 110220-55-8 |
| Fórmula molecular | C 2H3 H2 N O . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])ON |
| Nombre IUPAC | O-(trideuteriometil)hidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 86.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0326 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |