Learn More
αCloruro de -(metoxiimino)-2-furanacetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Z-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride |
| CAS | 59176-08-8 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl chloride, (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-11-9-6(7(8)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3/b9-6- |
| SMILES | ClC(/C(C1=CC=CO1)=N\OC)=O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (Z)-2-(furan-2-il)-2-(metoxiimino)acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187 |