Learn More
Metoxigonadiena (>90%), TRC
Código de producto. 30133020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133020 10 g 10 g
30010254 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM19860010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2322-77-2
Fórmula molecular C20 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Sinónimo Gona-2,5(10)-dien-17-one, 13-ethyl-3-methoxy-, Levonorgestrel Imp. R, 13-Ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-13-etil-3-metaxi-4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CC=C(C4)OC)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxygonadiene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,16-18H,3-4,6-12H2,1-2H3/t16-,17-,18+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089