Learn More
Metoxiflurano, TRC
Código de producto. 30478464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478464 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30478464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2626751G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyflurane
CAS 76-38-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 H4 Cl2 F2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Dichloro-2,2-difluoro-2-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl Methyl Ether, Analgizer, Anecotan, DA 759, Inhalan, Methoflurane, Methoxane, Methoxyfluran, Methoxyflurane, Methyl 1,1-difluoro-2,2-dichloroethyl ether, Metofane, Metoxfluran, Metoxifluran, NSC 110432, Penthrane, Pentran, Pentrane
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
SMILES COC(F)(F)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1,1-difluoro-1-metoxietano
Peso molecular (g/mol) 164.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9607
Porcentaje de pureza >95