Learn More
Metoxifenozida, TRC
Código de producto. 30004973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004973 10 g 10 g
17932825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26276510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161050-58-4
Fórmula molecular C22 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 368.47
Sinónimo Methoxyfenozide, Benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl-, 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide (9CI, ACI), 3,5-Dimethylbenzoic acid N-tert-butyl-N-(3-methoxy-2-methylbenzoyl)hydrazide, Intrepid, Intrepid (pesticide), Methoxyfenozide, Methoxyphenozide, Prodigy 240SC, RG 102398, RH 112485, RH 2485, Runner
Nombre IUPAC N'-tert-butil-N'-(3,5-dimetilbenzoilo)-3-metoxi-2-metilbenzohidrazida
SMILES COc1cccc(C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyfenozide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-17(12-14)21(26)24(22(4,5)6)23-20(25)18-9-8-10-19(27-7)16(18)3/h8-13H,1-7H3,(H,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.21
Porcentaje de pureza >95%