Learn More
Metoxidimetilfenilsilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496300 1 g 1 g
11406310 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27165.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17881-88-8
Fórmula molecular C9H14OSi
Peso molecular (g/mol) 166.295
Número MDL MFCD09266142
Clave InChI REQXNMOSXYEQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxydimethylphenylsilane, methoxydimethyl phenyl silane, silane, methoxydimethylphenyl, dimethylmethoxyphenylsilane, dimethylphenylmethoxysilane, benzene, methoxydimethylsilyl, acmc-1boft, phenyldimethylmethoxysilane, amtsi001
PubChem CID 140300
Nombre IUPAC metoxi-dimetil-fenilsilano
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 82°C (28mmHg)
Nombre del producto químico o material Methoxydimethylphenylsilane
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.3
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Moisture sensitive