Learn More
Metoxicloro-d6 (dimetoxi-d6), TRC
Código de producto. 30483231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483231 5 mg 5 miligramos
30475889 0.5 mg 0.50 miligramo
30474588 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2608015MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106031-79-2
Fórmula molecular C16 D6 H9 Cl3 O2
Peso molecular (g/mol) 351.68
Sinónimo Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-(methoxy-d3)- (9CI), 1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis[4-(methoxy-d3)benzene], 1,1,1-Trichloro-2,2-bis[4-(methoxy-d3)phenyl]ethane, Dimethoxy-DDT-d6, p,p'-DMDT-d6, p,p'-Dimethoxy-d6-diphenyltrichloroethane, Methoxychlor-d6, Methoxychlor-D6 (dimethoxy-D6)
Nombre IUPAC 1-[2,2,2-tricloro-1-[4-(trideuteriometoxi)fenil]etil]-4-(trideuteriometoxi)benceno
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC([2H])([2H])[2H])cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxychlor dimethoxy-d6
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0514