Learn More
Metoxicloro-d6 (dimetoxi-d6), CDN
Código de producto. 30320423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320423 0.05 g 0.05 g
30310757 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320423 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND70300.05G
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methoxychlor dimethoxy-d6
CAS 106031-79-2
Fórmula molecular C16 D6 H9 Cl3 O2
Cantidad 0.05 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15 H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-[2,2,2-tricloro-1-[4-(trideuteriometoxi)fenil]etil]-4-(trideuteriometoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 351.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0514 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.