Learn More
Cloruro de metoxicarbonilsulfenilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10135470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10135470 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10269313 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10135470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308840010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26555-40-8
Fórmula molecular C2H3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 126.56
Número MDL MFCD00013648
Clave InChI TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
Nombre IUPAC metil clorosulfanilformiato
SMILES COC(=O)SCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Color Amarillo
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CSCl
Índice de refracción 1.4810 to 1.483
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido