Learn More
Cloruro de metoxicarbonilsulfenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386896 5 g 5 g
11376896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04350.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126.554 g/mol
Methoxycarbonylsulfenyl chloride is used to prepare 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanine by reacting with L-cysteine. Further, it is used in the synthesis of 3-2 pyridinyldithio propanoic acid hydrazide (PDPH). It serves as an important heterobifunctional crosslinker, which is a crosslinker used to make macromolecule-drug conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de metoxicarbonilsulfenilo se usa para preparar 3-[(metoxicarbonil)ditio]-L-alanina al reaccionar con L-cisteína. Además, se utiliza en la síntesis de hidrazida del ácido 3-2 piridinilditio propanoico (PDPH). Sirve como un importante entrecruzador heterofuncional, que es un entrecruzador que se usa para hacer conjugados de fármaco-macromulécula.
Solubilidad
Miscible con diclormetano.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26555-40-8
Fórmula molecular C2H3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 126.554
Número MDL MFCD00013648
Clave InChI TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
Nombre IUPAC metil clorosulfanilformiato
SMILES COC(=O)SCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Densidad 1.398
Punto de ebullición 73°C to 74°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1849908
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichlormethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.56
Porcentaje de pureza 95%