Learn More
(Metoxicarbonilmetilen)trifenilfosforano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437896 100 g 100 g
11427896 25 g 25 g
11447896 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14020.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334.36 g/mol
(Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane is used in olefination reactions. Further, it undergoes the Wittig reaction with aldehydes to give substituted methyl acrylates. It is used in the preparation of (triphenylphosphoranylidene)-ketene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (metoxicarbonilmetilen)trifenilfosforano se utiliza en reacciones de olefinación. Además, se somete a la reacción de Wittig con aldehídos para producir metilacrilatos sustituidos. Se utiliza en la preparación de (trifenilfosforanilideno)-ceteno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Ligeramente soluble en etanol y terahidrofurano. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2605-67-6
Fórmula molecular C21H19O2P
Peso molecular (g/mol) 334.36
Número MDL MFCD00008455
Clave InChI NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
Nombre IUPAC 2-(trifenil-$l{5}-fosfanilideno)acetato de metilo
SMILES COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 165°C to 169°C
Cantidad 100 g
Beilstein 618430
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Slightly soluble in ethanol and terahydrofuran. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.36
Porcentaje de pureza 98%