Learn More
Bromuro (metoxicarbonilmetilo)trifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457767 25 g 25 g
11467767 100 g 100 g
11477767 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16301.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1779-58-4 | C21H20BrO2P | 415.27 g/mol
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide is a reactant for the synthesis of GSK-3 inhibitors using the Wittig reaction, substituted furanones for antifungal and cytostatic activities, photochromic dithienylethene derivatives, gem-diiodoalkanes containing allylic alcohols and highly substituted cyclopentenes and brazilanes via Au-catalyzed deoxygenative Nazarov cyclization. As reactant for asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated ester-phosphonates, studies of thermal decomposition of phosphonium alkyl ester salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromuro de (metoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio es un reactante para la síntesis de inhibidores de GSK-3 mediante la reacción de Wittig, furanonas sustituidas por actividades antifúngicas y citoestáticas, derivados del ditienileteno fotocrómico, gema-diyodoalcanos que contienen alcoholes alílicos y ciclopentenos altamente sustituidos y brasilanos a través de la ciclización de Nazarov desoxigenada y catalizada por Au. Como reactante para la hidrogenación asimétrica de ésteres fosfonatos αβ-insaturados, estudios de descomposición térmica de las sales de éster alquílico de fosfonio.
Solubilidad
soluble en metanol (casi transparente).
Notas
higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1779-58-4
Fórmula molecular C21H20BrO2P
Peso molecular (g/mol) 415.27
Número MDL MFCD00011801
Clave InChI VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edx
PubChem CID 2733211
Nombre IUPAC (2-metoxi-2-oxoetil)-trifenilfosfanio; bromuro
SMILES [Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∼163°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3812975
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol(almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.28
Porcentaje de pureza ≥98%