Learn More
Clorhidrato de metoxiamina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467692 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11467692 1 g
11477692 5 g
11487692 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467692 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215540501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El clorhidrato de metoxiamina se utiliza como reactivo para la preparación de O-metiloximas.
  • También se utiliza para fabricar oximas de O-metilo a partir de aldehídos o cetonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-56-6
Fórmula molecular CH6ClNO
Peso molecular (g/mol) 83.515
Clave InChI XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
Nombre IUPAC O-metilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES CON.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyamine Hydrochloride
Punto de fusión 300°F to 304°F (decomposes)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.52
Forma física Crystalline Powder
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.