Learn More
Cloruro de metoxiacetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxyacetyl Chloride |
| CAS | 38870-89-2 |
| Fórmula molecular | C3H5ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methoxyacetyl Chloride, Methoxyacetic Acid Chloride, NSC 82321, α-Methoxyacetyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3 |
| SMILES | COCC(=O)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 108.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.9978 |