Learn More
Cloruro de metoxiacetil, 97 %, estabilizado con 0,3 % de óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382056 25 g 25 g
11372056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03210.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38870-89-2 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Methoxyacetyl chloride is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. Further, it acts as a precursor for the synthesis of agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de metoxiacetilo se utiliza como intermedio de ingredientes farmacéuticos activos y colorantes. Además, actúa como precursor para la síntesis de productos agroquímicos.
Solubilidad
Miscible con acetona, éter, tetracloruro de carbono y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38870-89-2
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.521
Número MDL MFCD00000728
Clave InChI JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
PubChem CID 96623
Nombre IUPAC cloruro de 2-metoxiacetilo
SMILES COCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyacetyl chloride
Nombre de nota stabilized with ≈0.3% magnesium oxide
Punto de fusión <-40°C
Densidad 1.185
Punto de ebullición 112°C to 113°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 1740244
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone,ether,carbon tetrachloride and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 97%