Learn More
Metoxiacetona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711071 10 g Frasco de vidrio 10 g
10495745 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175730100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5878-19-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5878-19-3
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00008768
Clave InChI CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyacetone, methoxy-2-propanone, 2-propanone, 1-methoxy, 1-methoxy-2-propanone, 1-methoxyacetone, methoxyaceton, methoxymethyl methyl ketone, methoxy acetone, ch3coch2och3
PubChem CID 22172
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-ona
SMILES COCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyacetone
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 118.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2COCH3
Índice de refracción 1.3970 to 1.3990
Cantidad 10 g
Beilstein 01, 822
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methoxyacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.