Learn More
Anhídrido metoxiacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461809 100 g 100 g
15451809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64541.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19500-95-9 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Methoxyacetic anhydride is used as the intermediate of 5-Aza-2'-deoxycytidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido metoxiacético se utiliza como intermedio de la 5-aza-2′-desoxicitidina.
Solubilidad
Muy soluble en agua.(193 g/l) (25°C)
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19500-95-9
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD11976032
Clave InChI PEHFQQWAINXOQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyacetic anhydride, methoxyacetic acid anhydride, acetic acid, methoxy-, anhydride, 2-methoxyacetic anhydride, acetic acid,2-methoxy-, anhydride, di methoxyacetic anhydride, methoxy acetic acid anhydride, methoxy-acetic acid anhydride, 2-methoxyacetyl 2-methoxyacetate, methoxyacetic anhydride?intermediate of 5-aza-2'-deoxycytidine
PubChem CID 88095
Nombre IUPAC 2-metoxiacetato de (2-metoxiacetil)
SMILES COCC(=O)OC(=O)COC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyacetic anhydride
Color Incolora
Fórmula lineal (CH3OCH2CO)2O
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1771552
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Very Soluble in water.(193g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido