Learn More
Ácido Metoxiacético, TRC
Código de producto. 30474718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474718 5 g 5 g
30470143 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2255755G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-45-6
Fórmula molecular C3 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Sinónimo Acetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, methoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methoxyacetic acid, Methoxyacetic acid, Methoxyethanoic acid, NSC 7300
Nombre IUPAC ácido 2-metoxiacético
SMILES COCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyacetic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317