Learn More
Ácido metoxiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419977 50 g 50 g
11429977 250 g 250 g
11409977 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22917.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-45-6 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Methoxyacetic acid is used in zebrafish embryotoxicity test to evaluate chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis. It is also used in industry as gelling, viscosity and stabilizer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido metoxiacético se utiliza en la prueba de embriotoxicidad del pez cebra para evaluar la toxicidad química tras la exposición del embrión vertebrado completo durante la embriogénesis. También se utiliza en la industria como reactivo gelificante, de viscosidad y estabilizador.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-45-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00004308
Clave InChI RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyacetic acid, acetic acid, methoxy, methoxyethanoic acid, acetic acid, 2-methoxy, ch3och2cooh, methoxyacetlc acid, unii-f11t1h7q7w, methoxy acetic acid, methoxy-acetic acid, ccris 6518
PubChem CID 12251
Nombre IUPAC ácido 2-metoxiacético
SMILES COCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyacetic acid
Punto de fusión 8°C
Densidad 1.174
pH 1.6
Punto de ebullición 202°C to 204°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3OCH2CO2H
Índice de refracción 1.4165
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 635800
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methoxyacetic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.