Learn More
Ácido metoxiacético, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781461 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10781651 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10072310 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10781461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186770250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-45-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-45-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00004308
Clave InChI RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyacetic acid, acetic acid, methoxy, methoxyethanoic acid, acetic acid, 2-methoxy, ch3och2cooh, methoxyacetlc acid, unii-f11t1h7q7w, methoxy acetic acid, methoxy-acetic acid, ccris 6518
PubChem CID 12251
Nombre IUPAC ácido 2-metoxiacético
SMILES COCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyacetic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1740g/mL
Punto de ebullición 202°C to 204°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CO2H
Índice de refracción 1.4153 to 1.4173
Cantidad 25 mL
Beilstein 03, 232
Gravedad específica 1.174
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.