Learn More
Dimetilacetal de metoxiacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 24332-20-5 |
| Fórmula molecular | C5H12O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1,2-Trimethoxyethane, 1,1,2-Tris(methoxy)ethane, 2-Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal, Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COCC(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-trimetoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0786 |