Learn More
Metoxi4-[[(1,1-dimetilil)dimetilsilil]oxi]-3-bencenometanol, TRC
Código de producto. 30477564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477564 1 g 1 g
30470263 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2697151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113931-96-7
Fórmula molecular C14H24O3Si
Peso molecular (g/mol) 268.43
Sinónimo 4-tert-Butyldimethylsilyloxy-3-methoxybenzyl Alcohol
Nombre IUPAC [4-[tert-butil(dimetil)silil]oxi-3-metoxifenil]metanol
SMILES COc1cc(CO)ccc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxy4-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3-benzenemethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-12-8-7-11(10-15)9-13(12)16-4/h7-9,15H,10H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1495