Learn More
Methoxy-PEPy, MedChemExpress
Código de producto. 16491437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491437 50 mg 50 miligramos
16455228 10 mg 10 miligramos
16447947 5 mg 5 miligramos
16425906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12510
MedChemExpress Methoxy-PEPy is a potent and highly selective mGlu5 receptor antagonist with IC50 of 1 nM.
Methoxy-PEPy is a potent and highly selective mGlu5 receptor antagonist with IC50 of 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxy-PEPy
Forma física Solid
CAS 524924-76-3
Color Jasper
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (475.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C#CC2=NC=CC=C2)=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 210.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 98.13%