Learn More
[(Metoxi)metil]trifenilfosfonio cloruro, TRC
Código de producto. 30010537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010537 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30010537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26468025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(Methoxy)methyl]triphenylphosphonium Chloride
CAS 4009-98-7
Fórmula molecular C20 H20 O P . Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride, NSC 49223, Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC metoximetil(trifenil)fosfanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 342.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.094