Learn More
Tetraacetato de metoxi empagliflozina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Empagliflozin Impurity 20 |
| CAS | 872980-38-6 |
| Fórmula molecular | C28 H31 Cl O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]-, 2,3,4,6-tetraacetate, (1S)-, D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]-, tetraacetate, (1S)- (9CI), [(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-triacetoxy-6-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]tetrahydropyran-2-yl]methyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31ClO10/c1-15(30)35-14-24-26(36-16(2)31)28(38-18(4)33)27(37-17(3)32)25(39-24)20-8-11-23(29)21(13-20)12-19-6-9-22(34-5)10-7-19/h6-11,13,24-28H,12,14H2,1-5H3/t24-,25+,26-,27+,28+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[4-cloro-3-[(4-metoxifenil)metil]fenil]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 562.993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 562.161 |