Learn More
Methoxy Eltrombopag, TRC
Código de producto. 30132775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132775 250 mg 250 miligramos
30138297 100 mg 100 miligramos
30012231 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM493100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1437383-35-1
Fórmula molecular C26 H24 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 456.49
Sinónimo 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Nombre IUPAC 3-[3-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimetilfenil)-3-metil-5-oxo-pirazol-4-ilideno]hydrazino]-2-metaxi-fenil]ácido benzoico
SMILES COc1c(N\N=C/2\C(=NN(C2=O)c3ccc(C)c(C)c3)C)cccc1c4cccc(c4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxy Eltrombopag
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(31)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)34-4)18-7-5-8-19(14-18)26(32)33/h5-14,27H,1-4H3,(H,32,33)/b28-23-
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.1798