Learn More
Clorhidrato de Metoxi Adrenalina, TRC
Código de producto. 30138517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138517 2.5 g 2.50 g
30007610 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2608752.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74571-90-7
Fórmula molecular C10H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 233.69
Sinónimo 4-[1-Methoxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride, 4-[1-Methoxy-2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol Hydrochloride, 4-(α-Methoxy-β-methylaminoethyl)pyrocatechol Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-metaxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES OC1=C(O)C=C(C(OC)CNC)C=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxy Adrenaline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-10(14-2)7-3-4-8(12)9(13)5-7;/h3-5,10-13H,6H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0819
Porcentaje de pureza >95%