Learn More
Metoxi(4-metoxifenil)dimetilsilano, TRC
Código de producto. 30179482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179482 250 mg 250 miligramos
30179040 100 mg 100 miligramos
30179169 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM269628250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62244-48-8
Fórmula molecular C10H16O2Si
Peso molecular (g/mol) 196.32
Sinónimo Methoxy(p-methoxyphenyl)dimethylsilane
Nombre IUPAC Metaxi-(4-metaxifenil)-dimetilano
SMILES COc1ccc(cc1)[Si](C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O2Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)13(3,4)12-2/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.092