Learn More
Metoxsaleno, Mikromol™
Código de producto. 17992556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992556 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17992556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0555.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metoxsaleno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Nombres de analitos o componentes Xanthotoxin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Nombre IUPAC 9-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
Peso molecular (g/mol) 216.19
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216,0423 g/mol