Learn More
Methoxsalen, MedChemExpress
Código de producto. 16401919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401919 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16401919 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY30151
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Methoxsalen (8-Methoxypsoralen) is a potent tricyclic furocoumarin suicide inhibitor of CYP (cytochrome P-450), is an agent used to treat psoriasis, eczema, vitiligo and some cutaneous Lymphomas in conjunction with exposing the skin to sunlight.
Methoxsalen (8-Methoxypsoralen) is a potent tricyclic furocoumarin suicide inhibitor of CYP (cytochrome P-450), is an agent used to treat psoriasis, eczema, vitiligo and some cutaneous Lymphomas in conjunction with exposing the skin to sunlight.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxsalen
CAS 298-81-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H8O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-Methoxypsoralen Xanthotoxin 8-MOP
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (231.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1OC(C(C=C1)=C2)=C(OC)C3=C2C=CO3
Peso molecular (g/mol) 216.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation