Learn More
Metoxsaleno, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthotoxin |
| CAS | 298-81-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Xanthotoxin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H8 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13 |
| Mostrar más |