Learn More
Clorhidrato de metoxamina, LoGiCal
Código de producto. 30459288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459288 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459288 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1062.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxamine Hydrochloride
CAS 61-16-5
Nombres de analitos o componentes Methoxamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methoxamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol hydrochloride, 2-Amino-1-hydroxy-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propane hydrochloride, Beta-hydroxy-beta-(2,5-dimethoxyphenol)-isopropylamine hydrochloride, Pressomin hydrochloride, Vasoxine, Vasoxine hydrochloride, Vasoxyl, Vasoxyl hydrochloride, Vasylox, Benzenemethanol, alpha-(1-aminoethyl)-2,5-dimethoxy-, hydrochloride, Benzyl alcohol, alpha-(1-aminoethyl)-2,5-dimethoxy-, hydrochloride, alpha-(alpha-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol hydrochloride, beta-Hydroxy-beta-(2,5-dimethoxyphenyl)isopropylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-amino-1-(2,5-dimetoxifenil)propan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 247.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0975 g/mol