Learn More
Tocris Bioscience™ Methotrexate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18712724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18712724 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18712724 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1230/100
Cytotoxic agent
Cytotoxic agent. Inhibits thymidylate synthetase and de novo purine synthesis. Potent folic acid antagonist; inhibits dihydrofolate reductase. Also inhibits Ras carboxyl methylation in DKOB8 cells, leading to decreased p44 and Akt activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate
CAS 59-05-2
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C20H22N8O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.44
Pureza >99%
Peso molecular 454.447