Learn More
Metotrexato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453530 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453530 500 mg 500 miligramos
11423530 10 mg -
11443530 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453530 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210229990
Actúa como antagonista del ácido fólico. Metotrexato, MP Biomedicals es una mezcla de 4-amino-10-metilácido fólico y compuestos relacionados, estructuralmente similares al ácido fólico. Un potente agente anticancerígeno, bloquea la síntesis de ADN al bloq
El metotrexato es transportado activamente a las células por el transportador de folato. En la célula, se convierte en un metabolito de poliglutamato de alto peso molecular por medio de la folipoliglutamato sintasa que, a su vez, se une al dihidrofolato reductasa e inhibe su actividad. El metotrexato-poliglutamato se degrada intracelularmente por la gamma-glutamil-hidrolasa.
El metotrexato es un inhibidor alostérico de la dihidrofolato reductasa (DHFR), la enzima que cataliza la conversión del dihidrofolato en tetrahidrofolato. Dado que el tetrahidrofolato es necesario para la síntesis de purina y pirimidina, el tratamiento con metotrexato da lugar a la inhibición de la síntesis de ADN y ARN.
  • Potente inhibidor de la dihidrofolato reductasa en los sistemas de expresión de proteínas basados en la DHFR.
  • Agente anticanceroso utilizado en estudios antitumorales.
  • Eficaz en el tratamiento de los parásitos del paludismo.
  • Muestra efectos inmunosupresores, por ejemplo, en la artritis reumatoide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-05-2
Fórmula molecular C20H22N8O5
Peso molecular (g/mol) 454.447
Clave InChI FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
Nombre IUPAC (2S)-2-[4-[ -[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Punto de fusión 185°C to 204°C
Punto de ebullición 184°C to 204°C (monohydrate decomposition)
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in alkaline solutions with decomposition.Insoluble in water, ethanol, chloroform and ether.
Rotación óptica 19–24°
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Grado USP
Forma física Polvo naranja