Learn More
Metotrexato gamma-éster metili, TRC
Código de producto. 30136722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136722 500 mg 500 miligramos
30003952 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260705500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67022-39-3
Fórmula molecular C21 H24 N8 O5
Peso molecular (g/mol) 468.47
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 5-methyl ester, Methotrexate 5-Methyl Ester, Methotrexate Imp. H (EP), (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoiloamino]amino-5-metaxi-5-ácido oxopentanoico
SMILES COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate 5-Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(31)26-14(20(32)33)7-8-15(30)34-2/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.187
Porcentaje de pureza >95%