Learn More
Sal disódica de metotrexato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methotrexate Disodium Salt |
| CAS | 7413-34-5 |
| Fórmula molecular | C20H20N8Na2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Amethopterin Sodium, Methotrexate Lederle, Methotrexate Disodium Salt, Metoart, Metotrexato Lederle, Sodium Methotrexate, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N8O5.2Na/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);;/q;2*+1/p-2/t13-;;/m0../s1 |
| SMILES | NC1=NC(N)=NC2=C1N=C(CN(C)C3=CC=C(C(NC(C(O[Na])=O)CCC(O[Na])=O)=O)C=C3)C=N2 |
| Nombre IUPAC | disodio;(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 498.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.1352 |