Learn More
Methotrexate disodium salt, 98.5%
Código de producto. 15467689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467689 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15467689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66364.MD
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Methotrexate disodium salt, CAS # 7413-34-5, is the sodium salt of methotrexate that shows antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities. | CAS: 7413-34-5 | C20H20N8Na2O5 | 498.411 g/mol
Inhibits the metabolism of folic acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Methotrexate disodium salt is an organic sodium salt derived from methotrexate with antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities
• It acts as an enzyme inhibitor of dihydrofolate reductase
• It binds to and inhibits purine nucleotide and thymidylate synthesis, leading to the inhibition of DNA and RNA synthesis. Because of this mechanism of action, the methotrexate disodium salt is defined as a nucleic acid synthesis inhibitor
Application
• Methotrexate disodium salt is a folic acid antagonist with the ability to inhibit folic acid metabolism
• In vitro studies demonstrated that methotrexate disodium salt has potent activity against pyrimethamine-resistant Plasmodium vivax malaria parasites
• This compound has been used in chimeric polymersomes in order to investigate its effect in lung tumor xenografts in mice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate disodium salt
CAS 7413-34-5
Color Yellow
Punto de ebullición 823°C
Fórmula molecular C20H20N8Na2O5
Número MDL MFCD00274560
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo methotrexate disodium salt, sodium methotrexate, ledertrexate, methotrexate sodium, mtx disodium, methotrexate disodium, unii-3ig1e710zn, trexall, mexate, methotrexate lpf
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI DASQOOZCTWOQPA-GXKRWWSZSA-L
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodium;(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Peso molecular (g/mol) 498.411
PubChem CID 11329481
ChEBI CHEBI:50679
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.4
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methotrexate disodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamate