Learn More
Éster dimetilico de metotrexato, TRC
Código de producto. 30137748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137748 250 mg 250 miligramos
30136121 500 mg 500 miligramos
17963645 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260685250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34378-65-9
Fórmula molecular C22 H26 N8 O5
Peso molecular (g/mol) 482.49
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 1,5-dimethyl ester, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, dimethyl ester, L-(+)- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), Dimethyl methotrexate, Methotrexate dimethyl ester, Methotrexate Imp. J (EP)
Nombre IUPAC dimetilo (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoiloamino]pentanedioato
SMILES COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate Dimethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N8O5/c1-30(11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19)14-6-4-12(5-7-14)20(32)27-15(21(33)35-3)8-9-16(31)34-2/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,32)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2026
Porcentaje de pureza >95%