Learn More
Éster dietílico de metotrexato, Mikromol™
Descripción
Éster dietílico de metotrexato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methotrexate Diethyl Ester |
| CAS | 43170-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Methotrexate Diethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 N8 O5 |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 1,5-diethyl ester, L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, diethyl ester (9CI), Diethyl methotrexate, Methotrexate diethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N8O5/c1-4-36-18(33)11-10-17(23(35)37-5-2)29-22(34)14-6-8-16(9-7-14)32(3)13-15-12-27-21-19(28-15)20(25)30-24(26)31-21/h6-9,12,17H,4-5,10-11,13H2,1-3H3,(H,29,34)(H4,25,26,27,30,31)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil-metil-amino]benzoil]amino]pentanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 510.54 |
| Mostrar más |