Learn More
Éster dimetilico de metotrexato-d3, TRC
Código de producto. 30465360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465360 25 mg 25 miligramos
30467907 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30465360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26068725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 432545-60-3
Fórmula molecular C22 2H3 H23 N8 O5
Peso molecular (g/mol) 485.51
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methyl-d3-amino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI)
Nombre IUPAC dimetilo (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-(trideuteriometil)amino]benzoiloamino]pentanedioato
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate-methyl-d3, Dimethyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N8O5/c1-30(11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19)14-6-4-12(5-7-14)20(32)27-15(21(33)35-3)8-9-16(31)34-2/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,32)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.2214