Learn More
Metotrexato a-éster metiliférico (>90%), TRC
Código de producto. 30132632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132632 100 mg 100 miligramos
30005409 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66147-29-3
Fórmula molecular C21 H24 N8 O5
Peso molecular (g/mol) 468.47
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 1-methyl ester, Methotrexate α-methyl ester, Methotrexate 1-Methyl Ester, Methotrexate Imp. I (EP), N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid 1-Methyl Ester, EP Methotrexate Impurity I
Nombre IUPAC (4S)-4-[[4-[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoiloamino]-5-metoxi-5-ácido oxopentanoico
SMILES NC=1C2=C(N=CC(CN(C)C3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(OC)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate alpha-Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(32)26-14(20(33)34-2)7-8-15(30)31/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,32)(H,30,31)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.187