Learn More
Metoplasterina (>90%), TRC
Código de producto. 30135930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135930 1 g 1 g
30012871 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3053701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2410-93-7
Fórmula molecular C20 H21 N7 O6
Peso molecular (g/mol) 455.42
Sinónimo N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, L- (7CI,8CI), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]- (6CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]- (9CI), 10-Methylfolic acid, 10-Methylpteroylglutamic acid, Methopterin, Methopterine, N10-Methylfolic acid, N10-Methylpteroylglutamic acid, NSC 107144
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridina-6-il)metil-metilamino]benzoiloilo]amino]pentanedioico ácido
SMILES CN(Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methopteridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1553