Learn More
Metopreno, TRC
Código de producto. 30180350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180350 250 mg 250 miligramos
30180314 100 mg 100 miligramos
30179848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260715250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40596-69-8
Fórmula molecular C19 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 310.47
Sinónimo 2,4-Dodecadienoic acid, 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-, 1-methylethyl ester, (E,E)-, (2E,4E)-3,7,11-Trimethyl-11-methoxydodeca-2,4-dienoic acid ethyl ester, Altosid, Altosid Liquid Larvicide, Altosid SR 10, Altosid XR, Apex, Apex (pesticide), Apex 5E, Apex 600E, Bioprene BM Fire Ant Killer Bait, Dianex, ENT 70460, Isopropyl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate, Juvemon, Juvenmon, Kabat, Manina, Manta, Manta (hormone), Methoprene, Methoprene S, Metoprag 20CE, SB-515, Starbar Inhibitor, ZPA 1019, ZR 515, dl-Isopropyl 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-trans-trans-2,4-dodecadienoate
Nombre IUPAC propan-2-il (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato
SMILES COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoprene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2508